Learn More
Iron(III) trifluoromethanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30395671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395671 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395671 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI1661251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 63295-48-7
Formula molecolare C3F9FeO9S3
Quantità 1 g
Sinonimo Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate
InChI Formula InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name iron(3+);trifluoromethanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 503.05
Peso formulazione 502.791