Learn More
Iron Isotopic Standard: Fe @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Fe-57), VHG™
Codice prodotto. 17902886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17902886 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17902886 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLIS57FE50
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Iron Isotopic Standard: Fe @ 10 μg/mL in 2% HNO3 (Enriched in Fe-57)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron 57
CAS 14762-69-7
Metodi ICP-MS
Nomi componenti o analita Iron 57
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 57Fe
Sinonimo 57Fe
SMILES [57Fe]
IUPAC Name Iron 57
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 56.94
Quantità 50 mL
Peso formulazione 56.9354 g/mol