Learn More
Iron nickel oxide, tech.
Codice prodotto. 11339289
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11339289
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088530.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12168-54-6 | Fe2NiO4 | 234.38 g/mol
Iron nickel oxide is used as an adsorbent to remove hexavalent chromium ions present in the waste water by co-sedimentation method. It is also employed as an additive in membrane (i.e. polyvinylchloride/styrene-butadiene-rubber blend heterogeneous cation exchange membrane) fabrication, thereby increasing the permeability for bivalent ions compared to the monovalent type.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12168-54-6
Formula molecolare Fe2NiO4
Molecular Weight (g/mol) 234.38
Numero MDL MFCD00016254
InChI Key NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name oxo[(oxoferrio)oxy]iron; oxonickel
SMILES O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron nickel oxide
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Peso formulazione 234.39
Grado Caratteristiche
Odore Odorless
Aspetto Dark-brown powder
Densità 5.368
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron nickel oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .