Learn More
Iron Nickel powder, -325 mesh, 99.5+% (metals basis)
Codice prodotto. 15466165
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466165 25 g 25g
11314207 100 g 100g
11324207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15466165 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036683.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Ni:Fe; 50:50 wt%
Iron Nickel powder is used as an low expansion alloy for precision instruments, measuring tapes and weights
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Iron Nickel powder
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray powder
Quantità 25 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio >99.5% (metals basis)
Forma Powder
Formula molecolare Ni:Fe; 50:50 wt%
Numero MDL MFCD01741928
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron Nickel powder
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel, Iron