Learn More
Ossido di ferro, puro, magnetico, precipitato, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10385990 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10385990 500 g Recipiente in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10385990 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore I/1100/53
Specifica
Punto di fusione 1588.9°C
CAS 1317-61-9
Colore Nero
pH 4 to 8
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Formula molecolare Fe3O4
Numero MDL MFCD00011010
InChI Key WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
IUPAC Name diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 231.53
Peso formulazione 231.5386g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro