Specifica
| Punto di fusione | 1538°C |
| CAS | 1309-37-1 |
| Colore | Red |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | Fe2O3 |
| Numero MDL | MFCD00011008 |
| InChI Key | JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Fe][Fe](=O)(=O)=O |
| IUPAC Name | trioxodiiron |
| Vedi altri risultati |