Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron phthalocyanine |
| Colore | Black or Green-Purple |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid |
| Peso formulazione | 568.38 |
| Percent Purity | 70 to 90% (typically) |