Learn More
Iron powder, spherical, <20 micron, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11360689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11360689 250 g 250g
11350689 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11360689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000170.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron
Densità 7.87g/cm3 at 20°C
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio >99.99% (metal basis), 99.5%
Forma Spherical Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron