Learn More
Iron rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11321289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mm
150 mm
5 x 150 mm
Dimensione della confezione:
150mm
50mm
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11321289 5 x 150 mm pezzi 5
11311289 50 mm 50mm
11301289 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11321289 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011442.HT
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Form: Approx.0.155g/mm | CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Formula molecolare Fe
Molecular Weight (g/mol) 55.85
Numero MDL MFCD00010999
InChI Key XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC Name iron
SMILES [Fe]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron
Colore Gray
Aspetto Gray rod
Quantità 5 x 150 mm
Intervallo percentuale saggio 99.995% (Metals basis)
Forma Rod