Learn More
Iron Solution for ICP, 10g/L, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12997183 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12997183 250 mL 250mL
12987183 100 mL 100mL
12907193 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12997183 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 319 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    147.20€ / 250mL
    Risparmia 53.80€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Glass Bottle
Nomi componenti o analita Fe
Concentrazione 10.00±0.2 g/L
Elemento Fe
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 250 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Iron (Fe) 10000mg/l in HNO3 5%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .