Learn More
Iron Solution for ICP, 1g/L, HCl Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12963404 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12963404 500 mL 500mL
12943404 100 mL 100mL
12953404 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12963404 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 019 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    125.66€ / 500mL
    Risparmia 12.34€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Fe
Concentrazione 10±0.002 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento Fe
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride
Quantità 500 mL