Specifica
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Nomi componenti o analita | Fe |
| Concentrazione | 1.00±0.2 g/L |
| Elemento | Fe |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 250 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ICP Standard Solution Iron (Fe) 1000mg/l in HNO
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: iron trinitrate, nitric acid