Learn More
GE Healthcare™ Iron-supplemented Bovine Calf Serum
Descrizione
- Parameter: BCSS, SUP, 1000 ML, HI
- Tested for: Bluetongue Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV BVDV Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
- Sterile: Yes
- Additional Assays: Insulin Gamma Globulin Alkaline Phosphatase Lactate Dehydrogenase SGPT SGOT pH Albumin Blood Urea Nitrogen Creatinine Total Bilirubin Sodium Potassium Calcium Chloride Inorganic Phosphorus Iron TIBC Percent Saturation Glucose IgG
- Heat Inactivate: Yes
- Storage: Sera should be stored at -10 ° C or lower. Once thawed, it should be stored at 2 ° to 8 ° C.
- Sterilization Method: Filtered through sequential 100 nm pore-size rated filters.
- Processing: Heat Inactivate
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C |
| Quantità | 1000 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Testato per | Bluetongue Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV BVDV Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus |
| Calore inattivato | Yes |
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?