Learn More
WTW™ Kit di analisi per ferro
Codice prodotto. 11795783
Cambia vista
Click to view available options
Range:
1 to 50 mg/L
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Dimensione della confezione
11795783 1 to 50 mg/L pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11795783 Fornitore WTW™ N. del fornitore 250361
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Convenient, cost effective, precise; these Iron (Fe) cell test kit product types are ideal for testing waste water, drinking water, and foodstuffs.
  • For use with PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers
  • For waste water, drinking water, foodstuffs
  • Iron (Fe) cell test kit product type
  • Triazine method
  • Photometric method
  • Convenient, cost effective, precise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Analiti Triazina
Da utilizzare con (applicazione) Per acque reflue, acqua potabile, alimenti
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
Include Certificati
N. di test 25
Range 1 to 50 mg/L
Sufficiente per 25 test
Metodo test Fotometrico
Tipo Kit di test in cuvetta per ferro (Fe)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tin Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Sn Spectroquant
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, N-Cetyl-N'N'N-trimethylammonium bromide