Learn More
WTW™ Iron Test Method
Codice prodotto. 10743384
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Iron Test Method
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10743384 Iron Test Method Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10743384 Fornitore WTW™ N. del fornitore 250439
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Certificazione/Conformità EC No. 1907/2006
Content And Storage 15°C to 25°C
Tipo Iron Test Method
Sapore Characteristic
Da utilizzare con (applicazione) Reagent for analysis
Modello 14761/2
pH 3 - 4
Range 0.005 to 5.00mg/L
Stabilità The product is chemically stable under standard ambient conditions
Forma Dry Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Test Fer Méthode photométrique 0.0025 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H301+H331-Tossico se ingerito o inalato
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.