Learn More
Bochem™ Spazzola con filo di ferro
Codice prodotto. 10585411
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
480 mm
550 mm
1000 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
30 mm
63 mm
80 mm
Da utilizzare con (applicazione):
For tubes
Per beuta
Per provette
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) setole Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10585411 260 mm 30 mm Per provette Pezzo
10555221 1000 mm 30 mm For tubes Pezzo
10020821 550 mm 80 mm Per beuta Pezzo
10192741 480 mm 63 mm Per beuta Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10585411 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 12312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.46€
    4.28€ / pezzi 1
    Risparmia 1.18€
    21% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con filo di ferro zincato
  • Iron wire, zincked
  • Natural bristles
  • Used with flasks and test tubes
  • For cleaning flasks and bottles
Specifica
Product Type Spazzola
Diametro (sistema metrico) setole 30 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per provette
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 120 mm
Materiale Fil di ferro
Quantità 1 ciascuno