Learn More
Bochem™ Spazzole con filo di ferro
Codice prodotto. 10204131
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
270 mm
340 mm
380 mm
420 mm
470 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
100 mm
120 mm
130 mm
140 mm
170 mm
Da utilizzare con (applicazione):
Beute
Provetta
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) spazzola Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
10204131 270 mm 100 mm Provetta Pezzo
10429392 340 mm 120 mm Beute Pezzo
10080781 380 mm 130 mm Beute Pezzo
10631732 420 mm 140 mm Beute Pezzo
10586371 470 mm 170 mm Beute Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10204131 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 12310
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con setole naturali
  • Iron wire, zincked
  • Natural bristles
  • For test tubes and flasks
Specifica
Product Type Spazzola per provette per analisi
Da utilizzare con (applicazione) Provetta
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 100 mm
Quantità 1 ciascuno