Learn More
Bochem™ Spazzole per beute con filo di ferro
Codice prodotto. 10535991
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
420 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10535991 420 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10535991 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 12341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.50€
    5.73€ / pezzi 1
    Risparmia 1.77€
    23% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con setole naturali. Spazzole per fiasche con filo di ferro BOCHEM™ per la pulizia semplice e rapida delle fiasche.
  • Filo di ferro zincato
  • Setole naturali
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 140 mm