Learn More
Micronova™ Irradiated Cleanroom Sponges
Codice prodotto. 32236957 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polyester Mesh over Urethane Foam
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
32236957 Polyester Mesh over Urethane Foam pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32236957 Fornitore Micronova™ N. del fornitore SP6846IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    386.47€ / pezzi 24
    Risparmia 78.53€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
A wide range of sponges, made with cleanroom approved materials, designed for cleaning small parts, equipment interiors, softwalls, laminar flow benches, isolators and other cleanroom and lab applications. Available in a variety of fabrics, shapes and sizes.
  • Con uno strato esterno in rete abrasiva resistente a terreni pesanti senza sfaldatura o scagliatura, le spugne PolyMesh forniscono una maggiore abrasione per rimuovere depositi di sostanze chimiche, photoresist e flussi
  • La rete monofilamento 100% poliestere è avvolta intorno alla schiuma uretanica reticolata per creare questi tamponi abrasivi per camera sterile
  • Ideali per camere di fermentazione e laboratori animali
  • Resistenti e forti, le spugne PolyMesh sono adatte per l'uso con forti disinfettanti
  • Autoclavabili
  • Ulteriori misure disponibili
Specifica
Product Type Sponge
Color-coded No
Tipo di maniglia None
Sterilità Sterile
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Dimensioni (L x P) 15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.)
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Super Abosorbent and Superior Cleaning, for Use with Strong Disinfectants and Suitable for Steam Sterilization
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Materiale Polyester Mesh over Urethane Foam
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm