Learn More
Micronova™ Hazard Bags
Codice prodotto. 15591745 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Yellow
Capacità (sistema metrico):
60 L
61 L
114 L
125 L
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
15591745 Yellow 114 L Sterile pezzi 50
30090458 Yellow 61 L Sterile pezzi 50
13172360 Red 60 L Sterile pezzi 50
32236944 Red 125 L Sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15591745 Fornitore Micronova™ N. del fornitore BL232YEIRBB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00€
    238.98€ / pezzi 50
    Risparmia 11.02€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Low density, LDPE hazard bags are designed for containing biomedical and hazardous waste in aseptic and controlled environments.
Micronova Hazard Bags are constructed from FDA compliant, low density, red or yellow polyethylene and can be used with the BLSSH series Micronova BinLiner Stands. The Biohazard bags are designed for containment and disposal of biomedical waste and the Hazardous Material bags are designed for segregation and disposal of hazardous waste
  • Low density polyethylene Hazard bags
  • Red or Yellow Biohazard and Hazardous Material bags
  • Biohazard bags are clearly marked with a Biohazard symbol in black ink
  • Hazardous material bags are labeled for waste segregation in the US
  • The 32YE liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
  • The 24YE and 25RE work with the BLSSH-168 BinLiner Stand
  • Smaller bags with a star bottom are ideal for round containers
  • Larger bags are flat sealed
  • Good compatibility with common cleaners
  • Gamma irradiated liners are sterile for aseptic areas
Specifica
Capacità (sistema metrico) 114 L
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance and Certificate of Irradiation Processing; ISO 9001 Certified Facility Meets ASTM D170910-6 Sterility Assurance Level In-Compliance with AAMI Guidelines for Sterilization.
Descrizione Five folded liners per double bag
Diametro (sistema metrico) esterno 51.8 cm
Diametro (sistema imperiale) esterno 20.4 in.
Capacità (sistema imperiale) 30 gal.
Colore Yellow
Monouso Single-use
Altezza (sistema metrico) 91.4 cm
Lunghezza (sistema metrico) 81.3 cm
Quantità 50/Cs.
Forma STAR: Durable pleated bottom to fit round containers.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Transporting Biomedical Waste (Non-Sharps)
Da utilizzare con (apparecchiatura) BLSSH series BinStand or similar container
Spessore 0.050 mm
Altezza (sistema imperiale) 36 in.
Materiale LDPE
Product Type Biohazard Waste Bag
Temperatura (sistema metrico) 15°C to 30°C