Learn More
Micronova™ Irradiated Vinyl Cleanroom Tape
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12743376 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Light Blue
Transparent
White
Dimensioni (L x P):
36 iarde x 0.75 pollici
36 yd. x 0.5 in.
36 yd. x 0.75 in.
36 yd. x 1 in.
36 yd. x 2 in.
Dimensione della confezione:
16 rotoli
Pezzo
pezzi 16
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12743376 Bianco 36 iarde x 0.75 pollici pezzi 48
15388690 Transparent 36 yd. x 0.75 in. 16 rotoli
12833582 Light Blue 36 yd. x 1 in. pezzi 36
17808359 Transparent 36 yd. x 0.75 in. pezzi 16
17103915 White 36 yd. x 0.5 in. Pezzo
12853542 White 36 yd. x 1 in. pezzi 36
12883542 White 36 yd. x 2 in. pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12743376 Fornitore Micronova™ N. del fornitore CR10034WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00€
    1431.92€ / pezzi 48
    Risparmia 323.08€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Irradiated vinyl cleanroom tape, with rubber, clean-peel adhesive, is extremely conformable and ideal for media preparation, batching, color-coding and packaging in critical and aseptic processing applications.
  • Avvolti su una bobina in plastica e in doppio involucro
  • Preparati in camera sterile ISO 4
  • Utili per applicazioni con processazioni critiche e asettiche
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Tipo di adesivo Rubber
Rivestimento Vinyl
Colore Bianco
Finitura Opaco
Formato Nastro
Materiale Vinile/plastica, Plastic
Product Type Nastro adesivo per camere bianche in confezione doppia
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Limita il particolato e la conta del bioburden
Quantità 48/Cs.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 59°F to 77°F
Temperature Range (Metric) 15°C to 25°C
Dimensioni (L x P) 36 iarde x 0.75 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 36 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 32.91 m
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 1.905 cm