Learn More
ISA/Ca Model Ion Strength Adjustment Solutions, WTW™
Specifica
Specifica
| Imballaggio | 1 Bottle with 250mL |
| Densità | 1.18g/cm3 |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 4 mol/L |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Solubilità | Miscible with water |
| Quantità | 250 mL |