Learn More
ISA/FK Model Ion Strength Adjustment Solutions, WTW™
Specifica
Specifica
| Imballaggio | 2 Bottles of 250mL |
| Densità | 1.26g/cm3 |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 5 mol/L |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Solubilità | Soluble in water |
| Quantità | 2 x 250 mL |