Learn More
ISA Solution - Potassium, WTW™
Codice prodotto. 10142862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10142862 1 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10142862 Fornitore WTW N. del fornitore 106580
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluoride-containing complex compounds. Other ion strength adjustment solutions ensure an adapted pH value as well as the addition of a suitable conducting salt to correctly capture the concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Odore Odorless
Densità 1.19g/cm3
Forma fisica Fluid
Concentrazione Mixture Consisting of Water, Sodium Chloride
Colore Incolore
pH <7
Punti di ebollizione 100°C
Quantità 1 Pk.