Learn More
Soluzione di cloruro ISAB
Codice prodotto. 11543102 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11543102 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11543102 Fornitore Reagecon N. del fornitore ISACL5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    122.65€ / 500mL
    Risparmia 6.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Specifica
Quantità 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CHLORIDE ISE IONIC STRENGTH
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16, 3 per cent by weight ofnitrogen