Learn More
Nitrate Ionic Strength Adjuster, 2.0M, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11503112 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11503112 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11503112 Fornitore Reagecon N. del fornitore ISAN5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    106.96€ / 500mL
    Risparmia 121.04€
    53% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Enables measurement of cations and anions with Ion Selective Electrodes (ISEs). Nitrate Ionic Strength Adjuster, 2.0M, Reagecon™ is added to both samples and ISE standards for use in calibration, control, instrument qualification and method validation in direct and indirect ion measurement.
The use of an Ionic Strength Adjuster (ISA) has several benefits when measuring cations, anions and some dissolved gasses with an Ion Selective Electrode (ISE).
  • The ISA keeps the ionic strength of the sample and standard high, constant and similar, which enables activity measurement to be read as concentration
  • The ISA keeps the pH value constant in some instances, which helps suppress or eliminate interfering ions
  • The ISA eliminates any matrix, hysteresis or erroneous liquid junction potentials that might affect the accuracy of the test result
  • An ISA should never react with the sample or standard chemically
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium sulfate
CAS 7783-20-2
Densità 1.13g/cm3 at 20°C
Forma fisica Liquid
Formula molecolare H8N2O4S
Concentrazione 2M
Numero MDL MFCD00003391
Colore Incolore
pH 5.8 to 6.2
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ion Selective Electrode
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC Name diazanium;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:62946
Peso formulazione 132.14g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NITRATE ISE IONIC STRENGTH
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate