Learn More
Isatin, 98%
Codice prodotto. 10143010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143010 100 g Bottiglia in vetro 100g
15770809 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151491000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-56-5
Formula molecolare C8H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Numero MDL MFCD00005718
InChI Key JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
IUPAC Name 1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Specifica
Materiale o nome chimico Isatin
Nota nome 98%
Punto di fusione 201°C to 204°C
Colore Orange
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 21, 432
Indice di Merck 15, 5148
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.9g/L. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,diethyl ether,benzene
Peso formulazione 147.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder