Learn More
Isatoic anhydride, 97%
Codice prodotto. 11402038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11402038 100 g 100g
11412038 500 g 500g
11422038 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11402038 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14603.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-48-9
Formula molecolare C8H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Numero MDL MFCD00006700
InChI Key TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Isatoic anhydride
Punto di fusione ∼237°C (decomposition)
Densità 1.52
Punto d'infiammabilità 308°C (586°F)
Quantità 100 g
Beilstein 136786
Sensibilità Moisture sensitive
IUPAC Name 2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Peso formulazione 163.13
Percent Purity 97%