Learn More
Isatoic anhydride, 98%
Codice prodotto. 10458080 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10458080 500 g Plastic bottle 500g
10123360 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10458080 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122485000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-48-9
Formula molecolare C8H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Numero MDL MFCD00006700
InChI Key TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Isatoic anhydride
Nota nome 98%
Punto di fusione 243°C
Colore Beige to Brown
Punto d'infiammabilità 308°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 27, 264
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
IUPAC Name 1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Peso formulazione 163.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder