Learn More
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene Extension Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications, including cell culture and tissue culture work, as well as foodstuffs. Ismatec™ PharMed™ Ismaprene Extension Tubing is for 2- and 3-stop tubing.
312.00€
Specifica
Product Type Extension Tubing
Certificazione/Conformità FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listed (Standard 51)
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PharMed Ismaprene
Overall Length (Metric) 3 m
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
10674593
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0338A
0.38mm I.D.
312.00€
3m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10098331
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0348
1.65mm I.D.
312.00€
3m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10784333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ismatec™
SC0352A
2.54mm I.D.
312.00€
3m
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for production filtration, fermentation and bioreactor process lines.
  • Very long service-life.
  • Non-toxic and non-hemolytic.
  • Impermeable to normal light and UV-radiation
  • Appropriate for medical products and foodstuffs.
  • Low particulate spallation.
  • Can be autoclaved repeatedly.
  • Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization.
  • Meets USP class VI, FDA and NSF criteria.
  • Potential leaching of additives (lubricants).
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Not recommended
    • Viscous media: Good
    • Sterile media: Excellent
  • Complies with: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listed (Standard 51).
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 141°C.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
    • Caution: Use special tubing version (welded stoppers) when autoclaving 2 or 3-stop color-coded tubing.
Specifica
Specifica
Extension Tubing
Autoclavable
3 m
-60°C
CO2 1200, O2 200, N2 80
Beige
135°C
FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listed (Standard 51)
PharMed Ismaprene
Pharmaceutical and medical applications, including cell cultures and tissue cultures, as well as foodstuffs. Two- and three-stop tubing.
1 Reel
Potential leaching of additives (lubricants).
Excellent