Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.11 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.79 mm |
| Materiale | Puri-Flex |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15.2 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ismatec pumps |
| Dimensioni dei tubi | 2.79 mm ID x 15.2 m L |
| Colore | Semitrasparente |
| Product Type | Extension Pump Tubing |