Learn More
ISO 15009 Aromatic Hydrocarbon Internal Standard Mixture 460 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317635 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30317635 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREV50000460ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylbenzene-d10∣Toluene D8
CAS 25837-05-2, 2037-26-5
Nomi componenti o analita Ethylbenzene-d10∣Toluene D8
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Quantità 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ethylbenzene-d10 2000 μg/mL∣Toluene D8 2000 μg/mL