Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Eyewash station
Codice prodotto. 15634337 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White on Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15634337 White on Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15634337 Fornitore Brady™ N. del fornitore 815559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.50€
    9.42€ / pezzi 1
    Risparmia 1.08€
    10% Sconto
In stock
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-200x200-PP-CRD/1
Materiale Polypropylene
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and Outdoor
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Spessore 1.501 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Forma Square
Lingue Global
Colore White on Green