Learn More
ISO 9377 Extraction Solvent Stock Solution, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30325138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325138 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325138 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09000974HE
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Decane∣Tetracontane
CAS 124-18-5, 4181-95-7
Nomi componenti o analita n-Decane∣Tetracontane
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane
Quantità 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 14.6 μg/mL∣Tetracontane 20 μg/mL