Learn More
Iso-Amyl Acetate, 99+%, Certified AR for Analysis, Mix Of 2- & 3-Methylbutyl Acetate, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10786471 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10786471 500 mL 500mL
10030020 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10786471 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/6920/08
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 123-92-2
Formula molecolare C7H14O2
Numero MDL 8946
Specifica
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 142°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 4.49
Peso formulazione 130.19g/mol
Pressione del vapore 4mmHg at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoamyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.