missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iso-Amyl Acetate, 99+%, Certified AR for Analysis, Mix Of 2- & 3-Methylbutyl Acetate, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Specifica
Punto di fusione | -78°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 142°C |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 500 mL |
Densità vapore | 4.49 |
Peso formulazione | 130.19g/mol |
Pressione del vapore | 4mmHg at 20°C |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Isoamyl acetate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'