Learn More
Iso-Amyl Acetate, Extra Pure, SLR, mix of 2- & 3-methylbutyl acetate, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10776471 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10776471 500 mL 500mL
10375500 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776471 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/6880/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 123-92-2
Formula molecolare C7H14O2
Numero MDL 8946
Specifica
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 142°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 4.49
Peso formulazione 130.19g/mol
Pressione del vapore 4mmHg at 20°C
Forma fisica Liquid