Learn More
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 16283951 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
500 mL
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic Coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
16283951 1 L Amber Glass Bottle 1L
10409360 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10152040 2.5 L Plastic Coated Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16283951 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/7000/15
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL 2934
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifica
Punto di fusione -117°C
pH 6.5
Punti di ebollizione 130°C
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H12O
Quantità 1 L
Densità vapore 3.04
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 4 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid