Learn More
Iso-Butyl Alcohol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10365120 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10365120 500 mL Amber glass bottle 500mL
10438210 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10192632 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10365120 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/5150/08
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Iso-Butyl Alcohol, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-83-1
Molecular Weight (g/mol) 74.12
Numero MDL 4740
InChI Key ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Specifikationer
Punto di fusione -108°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 108°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C4H10O
Quantità 500 mL
Densità vapore 2.6
Peso formulazione 74.12g/mol
Pressione del vapore 11.7mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.