Learn More
Iso-Butyl Alcohol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Iso-Butyl Alcohol, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -108°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 108°C |
| Imballaggio | Plastic Coated Glass bottle |
| Formula molecolare | C4H10O |
| Quantità | 2.5 L |
| Densità vapore | 2.6 |
| Peso formulazione | 74.12g/mol |
| Pressione del vapore | 11.7mbar at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Methyl-1-propanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.