Learn More
Iso Cytosine, TRC
Codice prodotto. 30389016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30389016 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389016 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8125005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Isocytosine
CAS 108-53-2
Formula molecolare C4 H5 N3 O
Quantità 5 g
Sinonimo Isocytosine
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-2-1-3(8)7-4/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC=CC(=O)N1
IUPAC Name 2-amino-1H-pyrimidin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Peso formulazione 111.0433