Learn More
Iso Desloratadine, TRC
Codice prodotto. 30012320
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012320 25 mg 25mg
17941655 50 mg 50mg
17951315 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012320 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI81499525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 183198-49-4
Formula molecolare C19 H19 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 310.82
Sinonimo 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. B (EP)
IUPAC Name 8-chloro-11-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES Clc1ccc2C(C3=CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Iso Desloratadine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-7,9,12,18,21H,3-4,8,10-11H2
Peso formulazione 310.1237
Percent Purity >95%