Learn More
Iso-FK-506 (iso-Tacrolimus), TRC
Codice prodotto. 30012665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012665 10 mg 10mg
30010031 5 mg 5mg
30006148 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI81625010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134590-88-8
Formula molecolare C44H69NO12
Molecular Weight (g/mol) 804.02
Sinonimo [3S-[3R*[1R*,2R*,4(1S*,3S*,4S*)],6S*,10R*,12R*,13R*,14R*,16S*,17S*,24aR*]]-6,9, 10,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,24a-tetradecahydro-17-hydroxy-3-[2-hydroxy-4-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1,3-dimethyl-3-butenyl]-12,14-dimethoxy-8,10,16-trimethyl-6-(2-propenyl)-13,17-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacycloheneicosine-1,5,18,19(4H,21H)-tetrone, Tacrolimus Lactone Isomer
SMILES O[C@H]1[C@H](OC)C[C@H](/C=C([C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O2)CC([C@H](CC=C)/C=C(C)/C[C@H](C)C[C@H](OC)[C@](O3)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)[C@]3(O)C(C(N4CCCC[C@H]4C2=O)=O)=O)=O)\C)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Iso-FK-506 (iso-Tacrolimus)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C44H69NO12/c1-10-13-31-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-28(5)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-35(24-34(31)47)29(6)39(48)27(4)21-30-15-16-33(46)36(23-30)53-7/h10,19,21,26,28-33,35-40,46,48,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,27-21+/t26-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,35-,36+,37-,38-,39+,40+,44+/m0/s1
Percent Purity >95%