Learn More
iso-Hexane, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558564 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15558564 2.5 L Vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15558564 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9267.2500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Suitable for determination of Hydrocarbon Oil Index according to ISO 9377-2. Hydrocarbon oil index concentration (as RIVM oil reference standard): max. 0.5mg/L [total peaks between n-decane (C10H22) and n-tetracontane (C40H82)]
  • High quality chemical for laboratory and specialized industrial use
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico iso-Hexane
Punto di fusione 0°C
CAS 107-83-5
Colore Colorless
Densità 0.7g/cm3 at 20°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −23°C
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Suitable for determination of Hydrocarbon Oil Index according to ISO 9377-2
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Formula molecolare C6H14
Acqua Max. 0.1%
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Punti di ebollizione 57°C to 63°C
Informazioni di solubilità Not or partly miscible in water
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
IUPAC Name 2-methylpentane
Molecular Weight (g/mol) 86.178
PubChem CID 7892
Peso formulazione 86.18g/mol
Grado BAKER ANALYZED