Learn More
iso-Hexane, for GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
200 L
Specifica
Materiale o nome chimico | iso-Hexane |
Punto di fusione | -154°C |
CAS | 64742-49-0 |
Colore | Colorless |
Formula lineare | CH3(CH2)4CH3 |
Numero MDL | MFCD00081849 |
IUPAC Name | Petroleum ether |
Densità | 0.66 g/cm3 (20°C) |
Punti di ebollizione | 48°C to 65°C (1013 hPa) |
Quantità | 200 L |