Learn More
Iso Loratadine, TRC
Codice prodotto. 30003226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003226 10 mg 10mg
30003456 5 mg 5mg
30011434 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003226 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82105010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 170727-59-0
Formula molecolare C22 H23 Cl N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 382.88
Sinonimo Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Isoloratadine
IUPAC Name ethyl 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=CC1)C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Specifica
Materiale o nome chimico Iso Loratadine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11,14,20H,2,5-6,10,12-13H2,1H3
Peso formulazione 382.1448
Percent Purity >95%