Learn More
Beschreibung
C5H12, CAS Number-78-78-4, butane, 2-methyl, 1,1-dimethylpropane, dimethylethylmethane, butanes, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, iso-c5h12, isoamylhydride, ethyldimethylmethane, isopentane, 500mL, 30 deg.C, CHEBI:30362, Colorless, 72.15g/mol, QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N, 2-methylbutane
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Iso-Pentane |
| Punto di fusione | -160°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 30°C |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 500 mL |
| Densità vapore | 2.48 |
| Peso formulazione | 72.15g/mol |
| Pressione del vapore | 990mbar at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methylbutane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.