Learn More
Iso-Pentane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10316100 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316100 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10121820 500 mL Amber glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10316100 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/1031/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    168.00€ / 2.5L
    Risparmia 16.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
C5H12, CAS Number-78-78-4, butane, 2-methyl, 1,1-dimethylpropane, dimethylethylmethane, butanes, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, iso-c5h12, isoamylhydride, ethyldimethylmethane, isopentane, 500mL, 30 deg.C, CHEBI:30362, Colorless, 72.15g/mol, QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N, 2-methylbutane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-78-4
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009338
InChI Key QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC Name 2-methylbutane
SMILES CCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Iso-Pentane
Punto di fusione -160°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 30°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 2.5 L
Densità vapore 2.48
Peso formulazione 72.15g/mol
Pressione del vapore 990mbar at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methylbutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.