Learn More
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073364
Click to view available options
Quantità:
500 mL
5 L
Imballaggio:
Aluminum can
Amber glass bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
78-78-4
C5H12
72.15
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
6556
CHEBI:30362
2-methylbutane
CCC(C)C
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
78-78-4
C5H12
72.15
MFCD00009338
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
6556
CHEBI:30362
2-methylbutane
CCC(C)C
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione -160°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 30°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 2.48
Peso formulazione 72.15g/mol
Pressione del vapore 990mbar at 20°C
Forma fisica Liquid