Descrizione
Iso-Pentane, Extra Pure, SLR
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -160°C |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 30°C |
| Imballaggio | Aluminum can |
| Quantità | 5 L |
| Densità vapore | 2.48 |
| Peso formulazione | 72.15g/mol |
| Pressione del vapore | 990mbar at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Methylbutane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.